missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

KIF14 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 30227273 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30227273 20 μL 20 microlitros
30227358 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30227273 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP33511920ul

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

KIF14 Polyclonal antibody specifically detects KIF14 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno KIF14
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:1000 - 1:2000, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50 - 1:200, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200
Formulación PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Alias de gen KIAA0042MGC142302, kinesin family member 14, kinesin-like protein KIF14
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1399-1648 of human KIF14 (NP_055690.1).,, Sequence:, LENGNNKAASVQEEFMDAVCDGVGLGMKILLDSGLEKAKELQHELFRQCTKNEVTKEMKTNAMGLIRSLENIFAESKIKSFRRQVQEENFEYQDFKRMVNRAPEFLKLKHCLEKAIEIIISALKGCHSDINLLQTCVESIRNLASDFYSDFSVPSTSVGSYESRVTHIVHQELESLAKSLLFCFESEESPDLLKPWETYNQNTKEEHQQSKSSGIDGSKNKGVPKRVYELHGSSPAVSSEECTPSRIQWV
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Biology, Cellular Markers, DNA Repair
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9928
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.