Learn More
Abnova™ KIAA1598 Recombinant Protein
Código de producto. 16162913
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
25 microgramos
16162913 10 μg 10 microgramos
16172913 25 μg 25 microgramos
2 options
Código de producto. 16162913
Marca: Abnova™ H00057698P01.10ug
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Especificaciones
Número de acceso AAH22348
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formulación 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
ID de gen (Entrez) 57698
Peso molecular 39.49
Nombre KIAA1598 (Human) Recombinant Protein (P01)
Intervalo de pH 8
Método de preparación In vitro wheat germ expression system
Método de purificación Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Pruebas de control de calidad 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Cantidad 10 μg
Fuente Wheat Germ (in vitro)
Inmunógeno MPVLGSVSSVTKTALNKKTLEAEFNSPSPPTPEPGEGPRKLEGCTSSKVTFQPPSSIGCRKKYIDGEKQAEPVVVLDPVSTHEPQTKDQVAEKDPTQHKEDEGEIQPENKEDSIENVRETDSSNC
Requisitos de almacenamiento Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Alias de gen DKFZp686A0439/MGC40476/shootin-1
Nombre común KIAA1598
Símbolo de gen KIAA1598
Reactividad cruzada Human
Especie Wheat Germ (in vitro)
Recombinante Recombinant
Etiqueta de proteína GST
Formulario Solution