Learn More
KIAA0087 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Proteintech 24973-1-AP-150UL
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16833495
  • 410.00€ / 150 microlitros
Description
Description
This KIAA0087 antibody gives a 40 kDa band in Western Blot.
KIAA0087 (KIAA0087 LncRNA) is an RNA Gene, and is affiliated with the non-coding RNA class. Diseases associated with KIAA0087 include Endometrial Cancer and Pancreatic Cancer.
Spécification
Spécification
KIAA0087
Polyclonal
Unconjugated
KIAA0087
KIAA0087
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
9808
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.39 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q14695
KIAA0087
KIAA0087 Fusion Protein Ag21759
150 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis