missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

KIAA0087 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. p-7210340 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16843495 20 μL 20 microlitros
16833495 150 μL 150 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16843495

Marca: Proteintech 249731AP20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

This KIAA0087 antibody gives a 40 kDa band in Western Blot.

KIAA0087 (KIAA0087 LncRNA) is an RNA Gene, and is affiliated with the non-coding RNA class. Diseases associated with KIAA0087 include Endometrial Cancer and Pancreatic Cancer.

Especificaciones

Antígeno KIAA0087
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.39 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica KIAA0087
N.º de referencia del gen Q14695
Alias de gen KIAA0087
Símbolos de los genes KIAA0087
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno KIAA0087 Fusion Protein Ag21759
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9808
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.