missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ki8751, MedChemExpress

Código de producto. 16475716
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16475716 100 mg 100 miligramos
16494938 10 mg 10 miligramos
16461187 50 mg 50 miligramos
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16475716

Marca: Medchem Express HY12038

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Ki8751 is a potent VEGFR2 inhibitor with an IC50 of 0.9 nM.

Ki8751 is a potent VEGFR2 inhibitor with an IC50 of 0.9 nM.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Ki8751
CAS 228559-41-9
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H18F3N3O4
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 92 mg/mL (195.99 mM)
SMILES COC1=CC2=C(C=CN=C2C=C1OC)OC3=CC=C(C(F)=C3)NC(NC4=CC=C(C=C4F)F)=O
Peso molecular (g/mol) 469.41
Formula Weight (peso de la fórmula) 469.41
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.