missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ki67/MKI67 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. 18799343 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
25 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18799343 0.025 mL 25 microlitros
18730404 0.1 mL 0.10 ml
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18799343

Marca: Novus Biologicals NB500170SS

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Ki67/MKI67 Polyclonal specifically detects Ki67/MKI67 in Human, Mouse, Rat, Porcine, Avian samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen), Immunoblot, Immunoassay.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Ki67/MKI67
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen), Immunoblot, Immunoassay
Clasificación Polyclonal
Concentración 1.0 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1-2 ug/ml, Flow Cytometry reported in scientific literature (PMID 34946963), Immunohistochemistry 1:50-1:300, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:20-1:100, Immunoprecipitation reported by customer review, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50-1:300, Immunohistochemistry-Frozen 1:50-1:300. Use reported in scientific literature (PMID 22493503), Immunoblotting reported in scientific literature (PMID 24248265), Knockout Validated
Formulación PBS with 0.05% Sodium Azide
N.º de referencia del gen P46013, Q91VE6
Alias de gen antigen identified by monoclonal Ki-67, antigen KI-67, Antigen Ki67, antiKi67, Ki67, Ki-67, Ki67 ihc, Ki-67 ihc, Ki67 mouse, Ki-67 mouse, Ki67 western blot, Ki-67 western blot, KIA, Marker Of Proliferation Ki-67, MIB-, MIB-1, PPP1R105, Proliferation Marker Protein Ki-67, proliferation-related Ki-67 antigen, Protein Phosphatase 1, Regulatory Subunit 105
Símbolos de los genes MKI67
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno The immunogen for this KI67/MKI67 Antibody was made using a synthetic peptide from the internal region of Human KI67/MKI67, between amino acids: 1218-1232 1582-1596, 2310-2324 [Uniprot: P46013].
Peso molecular del antígeno 359 kDa
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.025 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Breast Cancer, Cancer, Cell Biology, Cell Cycle and Replication, Cellular Markers, Chromatin Research, Mitotic Regulators, Neuroscience
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4288
Especificidad de la prueba Human, mouse, rat (pubmed 22521325) and porcine.
Especies diana Human, Mouse, Rat, Pig, Avian
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.