missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ki67/MKI67 Antibody, Biotin, Novus Biologicals™

Código de producto. 18557641 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18557641 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18557641

Marca: Novus Biologicals NB11090592B

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Ki67/MKI67 Polyclonal antibody specifically detects Ki67/MKI67 in Human, Mouse, Zebrafish samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Ki67/MKI67
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Biotin
Formulación PBS
Alias de gen antigen identified by monoclonal Ki-67, antigen KI-67, Antigen Ki67, Ki67, Ki-67, KIA, Marker Of Proliferation Ki-67, MIB-, MIB-1, PPP1R105, Proliferation Marker Protein Ki-67, proliferation-related Ki-67 antigen, Protein Phosphatase 1, Regulatory Subunit 105
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno The immunogen for this KI67/MKI67 Antibody was made using a synthetic peptide from the internal region of Human KI67/MKI67, between amino acids 1200-1300 [Uniprot: P46013].
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Breast Cancer, Cancer, Cell Biology, Cell Cycle and Replication, Cellular Markers, Chromatin Research, Mitotic Regulators, Neuroscience
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4288
Especies diana Human, Mouse, Zebrafish
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.