missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
Keratin Associated Protein 20-3 Polyclonal specifically detects Keratin Associated Protein 20-3 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Keratin Associated Protein 20-3 |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:20 - 1:50 |
| Formulación | PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide |
| N.º de referencia del gen | Q3LI60 |
| Alias de gen | KAP19D, KAP20.3, Keratin Associated Protein 19 Pseudogene 4, Keratin-Associated Protein 20-3, KRTAP19P4, KRTAP20-3 |
| Símbolos de los genes | KRTAP20-3 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Mostrar más |
For Research Use Only
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?