missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Keratin 31 Antibody (LHTric-1) - BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. 18612328 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mg
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.03 miligramo
0.10 miligramo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18612328 0.025 mg 0.03 miligramo
18148099 0.1 mg 0.10 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18612328 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP2531140.025mg

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Keratin 31 Monoclonal specifically detects Keratin 31 in Human, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Keratin 31
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon LHTric-1
Concentración 1.0 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 0.02% Sodium Azide
Alias de gen Hair Keratin, Type I Ha, Hard Keratin, Type I, 1, hHa1, K31, Keratin 31, Keratin, Hair, Acidic, 1, Keratin, Type I Cuticular Ha1, Keratin-31, KRTHA1
Símbolos de los genes KRT31
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno CVPRPRCGPCNSFVR
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.025 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cell Cycle and Replication
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3881
Especies diana Human, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.