Learn More
Keratin 31 Antibody (LHTric-1) - BSA Free, Novus Biologicals™
Código de producto. 18148099 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mg
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.03 miligramo
0.10 miligramo
18148099 0.1 mg 0.10 miligramo
18612328 0.025 mg 0.03 miligramo
2 options
Código de producto. 18148099
Marca: Novus Biologicals NBP253114
Mouse Monoclonal Antibody
Keratin 31 Monoclonal specifically detects Keratin 31 in Human, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Keratin 31
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon LHTric-1
Concentración 1.0 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry
Formulación PBS with 0.02% Sodium Azide
Alias de gen Hair Keratin, Type I Ha, Hard Keratin, Type I, 1, hHa1, K31, Keratin 31, Keratin, Hair, Acidic, 1, Keratin, Type I Cuticular Ha1, Keratin-31, KRTHA1
Símbolos de los genes KRT31
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno CVPRPRCGPCNSFVR
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cell Cycle and Replication
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3881
Especies diana Human, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Show More Show Less
For Research Use Only