missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

KDEL Antibody (1F2), Novus Biologicals™

Código de producto. 18207533 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
25 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18207533 100 μg 100 microgramos
18628148 25 μg 25 microgramos
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18207533

Marca: Novus Biologicals NBP261924

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

KDEL Monoclonal specifically detects KDEL in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno KDEL
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 1F2
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:1000
Formulación PBS pH 7.4, 50% glycerol with 0.09% Sodium Azide
Alias de gen Endoplasmic reticulum resident protein 58, EP58KDEL1, ER protein 58, ERp58, KDEL (Lys-Asp-Glu-Leu) containing 1, KDEL motif-containing 1, KDEL motif-containing protein 1, MGC5302
Símbolos de los genes KDELC1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno KDEL peptide (C-AVKDEL -COOH) conjugated at the N-terminal to Bovine Serum Albumin (BSA)
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 100 μg
Disciplina de investigación Cellular Markers, ER Markers, Membrane Trafficking and Chaperones
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 79070
Especificidad de la prueba Detects KDEL tagged proteins.
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.