Learn More
KDEL Antibody (1F2), Novus Biologicals™
Código de producto. 18628148 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
25 microgramos
18628148 25 μg 25 microgramos
18207533 100 μg 100 microgramos
2 options
Código de producto. 18628148
Marca: Novus Biologicals NBP26192425ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Mouse Monoclonal Antibody
KDEL Monoclonal specifically detects KDEL in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno KDEL
Clasificación Monoclonal
Clon 1F2
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:1000
Formulación PBS pH 7.4, 50% glycerol with 0.09% Sodium Azide
Alias de gen Endoplasmic reticulum resident protein 58, EP58KDEL1, ER protein 58, ERp58, KDEL (Lys-Asp-Glu-Leu) containing 1, KDEL motif-containing 1, KDEL motif-containing protein 1, MGC5302
Símbolos de los genes KDELC1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno KDEL peptide (C-AVKDEL -COOH) conjugated at the N-terminal to Bovine Serum Albumin (BSA)
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 25 μg
Disciplina de investigación Cellular Markers, ER Markers, Membrane Trafficking and Chaperones
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 79070
Especificidad de la prueba Detects KDEL tagged proteins.
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG1