Learn More
KCTD21 Antibody (S02-4B5), Novus Biologicals™
Código de producto. 18609043 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
18609043 50 μg 50 microlitros
18615993 100 μg 100 microlitros
2 options
Código de producto. 18609043
Marca: Novus Biologicals NBP31967050ul
Rabbit Monoclonal Antibody
KCTD21 Monoclonal antibody specifically detects KCTD21 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno KCTD21
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon S02-4B5
Concentración 0.3 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación 50mM Tris-Glycine(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% Glycerol, 0.05% BSA
Alias de gen BTB/POZ domain-containing protein KCTD21, KCASH2, potassium channel tetramerisation domain containing 21
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein of human KCTD21 (Uniprot # Q4G0X4)
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 50 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 283219
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG