missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
KCTD14 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
| Antígeno | KCTD14 |
|---|---|
| Concentración | 0.27 mg/mL |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
16870715
|
Proteintech
21111-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
16860715
|
Proteintech
21111-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
KCTD14 is a protein coding gene.Especificaciones
| KCTD14 | |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Mouse, Human | |
| Q9BQ13 | |
| 233529, 65987 | |
| KCTD14 Fusion Protein Ag14265 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| KCTD14 |
| 0.27 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| KCTD14 | |
| KCTD14 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto