Learn More
KCTD14 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. 16860715 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16860715 150 μL 150 microlitros
16870715 20 μL 20 microlitros
2 options
Código de producto. 16860715
Marca: Proteintech 211111AP150UL
Rabbit Polyclonal Antibody
KCTD14 is a protein coding gene.
Especificaciones
Antígeno KCTD14
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.27 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica KCTD14
N.º de referencia del gen Q9BQ13
Alias de gen KCTD14
Símbolos de los genes KCTD14
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno KCTD14 Fusion Protein Ag14265
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 150 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 233529, 65987
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG