missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

KCNK13 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. 18607545 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mg
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.03 miligramo
0.10 miligramo
Código de producto. Cantidad unitSize
18607545 0.025 mg 0.03 miligramo
18060744 0.1 mg 0.10 miligramo
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18607545

Marca: Novus Biologicals NBP2411320.025mg

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 2 publications

KCNK13 Polyclonal specifically detects KCNK13 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno KCNK13
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 0.5 μg/mL, ELISA, Immunohistochemistry 5 μg/mL, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 20 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 0.5 μg/mL
Formulación PBS with 0.02% Sodium Azide
Alias de gen K2p13.1, potassium channel subfamily K member 13, potassium channel, subfamily K, member 13, tandem pore domain potassium channel THIK-1, THIK-1
Símbolos de los genes KCNK13
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Antibody was raised against a 15 amino acid synthetic peptide near the center of human KCNK13. The immunogen is located within amino acids 150 - 200 of KCNK13. Amino Acid Squence: RRGALPQESLKDAGQ
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.025 mg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 56659
Especificidad de la prueba KCNK13 antibody is predicted to not cross-react with other KCNK protein family members.
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at-20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.