missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
KCNK1 Monoclonal antibody specifically detects KCNK1 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | KCNK1 |
| Aplicaciones | Western Blot, ELISA |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 4D7 |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot, ELISA |
| Formulación | In 1x PBS, pH 7.4 |
| N.º de referencia del gen | NP_002236.1 |
| Alias de gen | DPK, HOHO1, Inward rectifying potassium channel protein TWIK-1, K2P1, K2p1.1, KCNO1, Potassium channel KCNO1, potassium channel subfamily K member 1, potassium channel, subfamily K, member 1, potassium inwardly-rectifying channel, subfamily K, member 1, TWIK-1, TWIK1HOHO |
| Especie del huésped | Mouse |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?