missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

KCNJ10 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18611468 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
25 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18611468 25 μL 25 microlitros
18654487 100 μg 100 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18611468

Marca: Novus Biologicals NBP26272425ul

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

KCNJ10 Polyclonal antibody specifically detects KCNJ10 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno KCNJ10
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry 1:1000 - 1:2500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:1000 - 1:2500
Formulación PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol
Alias de gen ATP-dependent inwardly rectifying potassium channel Kir4.1, ATP-sensitive inward rectifier potassium channel 10, BIRK-10, glial ATP-dependent inwardly rectifying potassium channel KIR4.1, Inward rectifier K(+) channel Kir1.2, inward rectifier K+ channel KIR1.2, KCNJ13-PEN, KIR1.2, Kir4.1, Potassium channel, inwardly rectifying subfamily J member 10, potassium inwardly-rectifying channel, subfamily J, member 10, SESAME
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: EFTPAISLSASGKYIADFSLFDQVVKVASPSGLRDSTVRYGDPEKLKLEESLREQAEKEGSALSVRISNV
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 25 μL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Neuroscience
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3766
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.