missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

KChIP2 Antibody (OTI3C4), DyLight 680, Novus Biologicals™

Código de producto. 18135862 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18135862 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18135862 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP271866FR

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

KChIP2 Monoclonal specifically detects KChIP2 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno KChIP2
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI3C4
Conjugado DyLight 680
Dilución Western Blot
Formulación PBS with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen A-type potassium channel modulatory protein 2, cardiac voltage gated potassium channel modulatory subunit, Cardiac voltage-gated potassium channel modulatory subunit, DKFZp566L1246, KChIP2, KCHIP2Kv channel-interacting protein 2, Kv channel interacting protein 2, MGC17241, potassium channel interacting protein 2, Potassium channel-interacting protein 2
Símbolos de los genes KCNIP2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length recombinant protein of human KChIP2 (NP_775284) produced in E.coli.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Disciplina de investigación Vision
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 30819.0
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.