missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
KCC4/SLC12A7 Monoclonal antibody specifically detects KCC4/SLC12A7 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | KCC4/SLC12A7 |
| Aplicaciones | Flow Cytometry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 891526 |
| Conjugado | PE-Cyanine7 |
| Dilución | Flow Cytometry |
| Formulación | PBS |
| Alias de gen | DKFZp434F076, KCC4Electroneutral potassium-chloride cotransporter 4, K-Cl cotransporter 4, potassium/chloride transporter KCC4, solute carrier family 12 (potassium/chloride transporters), member 7, solute carrier family 12 member 7 |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | NS0 mouse myeloma cell line transfected with human SLC12A7, Met1-Ser1083, Accession # Q9Y666 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?