missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

KCC2/SLC12A5, p Ser940 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18701424 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18701424 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18701424 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP229513

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 2 publications

KCC2/SLC12A5 Polyclonal specifically detects KCC2/SLC12A5 in Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno KCC2/SLC12A5 (p Ser940)
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:1000
Formulación 10mM HEPES (pH 7.5), 0.15M NaCl, 0.1 mg/ml BSA and 50% Glycerol with No Preservative
N.º de referencia del gen Q63633
Alias de gen Electroneutral potassium-chloride cotransporter 2, hKCC2, KCC2K-Cl cotransporter 2, KIAA1176erythroid K-Cl cotransporter 2, Neuronal K-Cl cotransporter, solute carrier family 12 (potassium/chloride transporter), member 5, solute carrier family 12 member 5
Símbolos de los genes SLC12A5
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic phospho-peptide corresponding to amino acid residues surrounding Ser940 conjugated to KLH. Accession # Q63633
Peso molecular del antígeno 135 kDa
Método de purificación Antigen Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Potassium Channels
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 57468
Especificidad de la prueba Specific for the ∼135k KCC2 protein phosphorylated at Ser940. Immunolabeling of the KCC2 protein band is blocked by the phospho-peptide used as antigen but not by the corresponding dephosphopeptide.
Especies diana Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20C. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.