Learn More
KCC2/SLC12A5 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
280.00€ - 590.10€
Especificaciones
Antígeno KCC2/SLC12A5
Dilución Immunohistochemistry 1:5000 - 1:10000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:5000 - 1:10000
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
18610749
Ver documentos
Novus Biologicals
NBP2-49674-25ul
25 μL
280.00€
25 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
18634458
Ver documentos
Novus Biologicals
NBP2-49674
0.1 mL
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
624.00€
590.10€ / 0.10 ml
Ahorro 33.90€
5% Descuento
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
KCC2/SLC12A5 Polyclonal antibody specifically detects KCC2/SLC12A5 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
Especificaciones
KCC2/SLC12A5
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Potassium Channels
PBS (pH 7.2), 40% Glycerol
57468
IgG
Immunogen affinity purified
Immunohistochemistry 1:5000 - 1:10000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:5000 - 1:10000
Polyclonal
Purified
RUO
Human
Electroneutral potassium-chloride cotransporter 2, hKCC2, KCC2K-Cl cotransporter 2, KIAA1176erythroid K-Cl cotransporter 2, Neuronal K-Cl cotransporter, solute carrier family 12 (potassium/chloride transporter), member 5, solute carrier family 12 member 5
This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: ILKQMHLTKNEREREIQSITDESRGSIRRKNPANTRLRLNVPEETAGDSEEKPEEEVQLIHDQSAPSC
Primary
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.