Learn More
KBTBD10 Antibody (1H3), Novus Biologicals™
Código de producto. 18360879 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.01 miligramo
18360879 0.1 mg 0.01 miligramo
1 options
Código de producto. 18360879
Marca: Novus Biologicals H00010324M01
Mouse Monoclonal Antibody
KBTBD10 Monoclonal antibody specifically detects KBTBD10 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Antígeno KBTBD10
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Sandwich ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 1H3
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500
Formulación In 1x PBS, pH 7.4
N.º de referencia del gen NP_006054
Alias de gen FLJ60989, kelch repeat and BTB (POZ) domain containing 10, kelch repeat and BTB domain-containing protein 10, Kelch-related protein 1, Kel-like protein 23, KRP1, Sarcosin, SARCOSINsarcomeric muscle protein
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno KBTBD10 (NP_006054.2, 205 a.a. ~ 304 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. RTDKENRVKNLSEVFDCIRFRLMTEKYFKDHVEKDDIIKSNPDLQKKIKVLKDAFAGKLPEPSKNAAKTGAGEVNGDVGDEDLLPGYLNDIPRHGMFVKD
Método de purificación IgG purified
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10324
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG2b κ