Learn More
Nordvlies Papel higiénico básico Katrin 250
Click to view available options
Color:
Blanco
Tamaño de la unidad:
64 rollos
Descripción
- Papel higiénico convencional para uso diario
- 2 capa, blanco natural
- Longitud: 250 hojas, 29 m
- Papel absorbente y bueno para una máxima comodidad
- Certificado bajo la etiqueta ecológica Nordic Swan
- Todos los papeles higiénicos Katrin están fabricados con fibras de alta calidad y se ha demostrado, mediante la prueba de disolución de 90 segundos, el método tejido Metsä 02 para descomponer y disolver rápida y eficazmente en agua, en condiciones de uso normal
- Certificado bajo la etiqueta ecológica de la flor de la UE
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Papel higiénico |
| Longitud (métrico) | 29 m |
| Certificaciones/conformidad | Etiqueta ecológica de Nordic Swan |
| Color | Blanco |
| Para utilizar con (equipo) | Dispensador de papel higiénico del sistema Katrin |
| Cantidad de embalaje | 250 láminas |
| Tela | 2 capas |