missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

KATNAL1 Antibody (OTI1A7), DyLight 680, Novus Biologicals™

Código de producto. 18157493 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18157493 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18157493

Marca: Novus Biologicals NBP272254FR

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

KATNAL1 Monoclonal specifically detects KATNAL1 in Human, Mouse, Rat, Primate, Monkey samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno KATNAL1
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1A7
Conjugado DyLight 680
Dilución Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry
Formulación PBS with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen EC 3.6.4.3, katanin p60 ATPase-containing subunit A-like 1, katanin p60 subunit A-like 1MGC2599, p60 katanin-like 1
Símbolos de los genes KATNAL1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length recombinant protein of human KATNAL1 (NP_115492) produced in HEK293T cells.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 84056.0
Especies diana Human, Mouse, Rat, Primate, Monkey
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.