missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

KAT2A/GCN5 Antibody (3G13), Biotin, Novus Biologicals™

Código de producto. 18583984 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18583984 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18583984 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP148593B

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

KAT2A/GCN5 Monoclonal antibody specifically detects KAT2A/GCN5 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno KAT2A/GCN5
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon 3G13
Conjugado Biotin
Formulación PBS
Alias de gen EC 2.3.1.48, GCN5 general control of amino-acid synthesis 5-like 2 (yeast), GCN5L2GCN5 (general control of amino-acid synthesis, yeast, homolog)-like 2, GCN5MGC102791, General control of amino acid synthesis protein 5-like 2, General control of amino acid synthesis, yeast, homolog-like 2, HGCN5, Histone acetyltransferase GCN5, histone acetyltransferase KAT2A, HsGCN5, K(lysine) acetyltransferase 2A, Lysine acetyltransferase 2A, PCAF-b, STAF97
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human KAT2A/GCN5 (411-837aa) purified from E. coli (NP_066564).
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación DNA replication Transcription Translation and Splicing, Epigenetics, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2648
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.