Descripción
Karyopherin (importin) beta 3 Polyclonal specifically detects Karyopherin (importin) beta 3 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Karyopherin (importin) beta 3 |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:20 - 1:50 |
| Formulación | PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide |
| N.º de referencia del gen | O00410 |
| Alias de gen | DKFZp686O1576, FLJ43041, IMB3, imp5, importin 5, importin beta-3 subunit, Importin subunit beta-3, importin-5, karyopherin (importin) beta 3, Karyopherin beta-3, KPNB3, MGC2068, RAN binding protein 5, Ran_GTP binding protein 5, Ran-binding protein 5, RANBP5 |
| Símbolos de los genes | IPO5 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Mostrar más |