missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Kappa Light Chain Antibody (SPM508), Novus Biologicals™

Código de producto. p-200049188 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.02 mg
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.02 miligramo
0.10 miligramo
Código de producto. Cantidad unitSize
18430812 0.02 mg 0.02 miligramo
18444882 0.1 mg 0.10 miligramo
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18430812

Marca: Novus Biologicals NBP2343660.02mg

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Kappa Light Chain Monoclonal antibody specifically detects Kappa Light Chain in Human, Rat (Negative) samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Kappa Light Chain
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon SPM508
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Flow Cytometry 0.5-2.0 ug/million cells, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 ug/mL
Formulación 10 mM PBS with 0.05% BSA
N.º de referencia del gen P01601, P01834
Alias de gen HCAK1, IGKCD, immunoglobulin kappa constant, Km, MGC111575, MGC62011, MGC72072, MGC88770, MGC88771, MGC88809
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human B-Lymphoma Cells
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.02 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3514
Especies diana Human, Rat (Negative)
Contenido y almacenamiento Store at 4C.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.