Learn More
Kappa Light Chain Antibody (SPM508), Novus Biologicals™
Código de producto. 18430812 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.02 mg
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.02 miligramo
0.10 miligramo
18430812 0.02 mg 0.02 miligramo
18444882 0.1 mg 0.10 miligramo
2 options
Código de producto. 18430812
Marca: Novus Biologicals NBP2343660.02mg
Mouse Monoclonal Antibody
Kappa Light Chain Monoclonal antibody specifically detects Kappa Light Chain in Human, Rat (Negative) samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Kappa Light Chain
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon SPM508
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Flow Cytometry 0.5-2.0 ug/million cells, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 ug/mL
Formulación 10 mM PBS with 0.05% BSA
N.º de referencia del gen P01601, P01834
Alias de gen HCAK1, IGKCD, immunoglobulin kappa constant, Km, MGC111575, MGC62011, MGC72072, MGC88770, MGC88771, MGC88809
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human B-Lymphoma Cells
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.02 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3514
Especies diana Human, Rat (Negative)
Contenido y almacenamiento Store at 4C.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ