missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Kappa Light Chain Antibody (HP6053 + L1C1), Alexa Fluor™ 750, Novus Biologicals™

Código de producto. 18162864 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18162864 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18162864

Marca: Novus Biologicals NBP234640AF750

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Kappa Light Chain Monoclonal specifically detects Kappa Light Chain in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Kappa Light Chain
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen)
Clasificación Monoclonal
Clon HP6053 + L1C1
Conjugado Alexa Fluor 750
Dilución Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen
Formulación 50 mM sodium borate with 0.05% sodium azide
Alias de gen HCAK1, IGKCD, immunoglobulin kappa constant, Km, MGC111575, MGC62011, MGC72072, MGC88770, MGC88771, MGC88809
Símbolos de los genes IGKC
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Purified human Ig kappa chain (HP6053) & Human B-Lymphoma Cells (L1C1)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3514.0
Especificidad de la prueba This monoclonal antibody is specific to kappa light chain of immunoglobulin and shows no cross-reaction with lambda light chain or any of the five heavy chains. In mammals, the two light chains in an antibody are always identical, with only one type of light chain, kappa or lambda. The ratio of Kappa to Lambda is 70:30. However, with the occurrence of multiple myeloma or other B-cell malignancies this ratio is disturbed. Antibody to the kappa light chain is reportedly useful in the identification of leukemias, plasmacytomas, and certain non-Hodgkins lymphomas. Demonstration of clonality in lymphoid infiltrates indicates that the infiltrate is malignant.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.