missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

KANK3 Antibody, DyLight 550, Novus Biologicals™

Código de producto. 18209636 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18209636 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18209636 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP282100R

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

KANK3 Polyclonal antibody specifically detects KANK3 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno KANK3
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 550
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen ANKRD47, ankyrin repeat domain 47, Ankyrin repeat domain-containing protein 47, FLJ46061, kidney ankyrin repeat-containing protein 3, KN motif and ankyrin repeat domain-containing protein 3, KN motif and ankyrin repeat domains 3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno KANK3 antibody was raised against an 18 amino acid peptide near the amino terminus of human KANK3 . The immunogen is located within amino acids 50 - 100 of KANK3. Amino Acid Squence: CARRARRAPGPPTSRRPRA
Método de purificación Peptide Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cell Cycle and Replication
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 256949
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.