missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
Kanadaptin Polyclonal antibody specifically detects Kanadaptin in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
Especificaciones
| Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Conjugado | PE |
| Alias de gen | FLJ10624, FLJ41004, HLC3, HLC-3, Human lung cancer oncogene 3 protein, kanadaptin, Kidney anion exchanger adapter protein, kidney anion exchanger adaptor protein, lung cancer oncogene 3, MGC120646, MGC120648, solute carrier family 4 (anion exchanger), member 1, adapter protein, solute carrier family 4 (anion exchanger), member 1, adaptor protein, Solute carrier family 4 anion exchanger member 1 adapter protein |
| Primario o secundario | Primary |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?