missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Kallikrein 9 Antibody, Allophycocyanin, Novus Biologicals™

Código de producto. 18512170 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18512170 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18512170

Marca: Novus Biologicals NB200136APC

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Kallikrein 9 Polyclonal antibody specifically detects Kallikrein 9 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Kallikrein 9
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen)
Clasificación Polyclonal
Conjugado APC
Dilución Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen
Formulación PBS
Alias de gen EC 3.4.21, EC 3.4.21.-, EC 3.4.21.4, kallikrein 9, Kallikrein-like protein 3, kallikrein-related peptidase 9, KLKL3, KLK-L3kallikrein-9, MGC50513
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Residues 239-250 [HYLDWIQEIMEN] of the human KLK-L3 (KLK9) protein
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Tumor Suppressors
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 284366
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.