Learn More
Kallikrein 7 Antibody (KLK7/4693), HRP, Novus Biologicals™
Código de producto. 18693255 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18693255 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18693255
Marca: Novus Biologicals NBP320873H
Mouse Monoclonal Antibody
Kallikrein 7 Monoclonal antibody specifically detects Kallikrein 7 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Kallikrein 7
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon KLK7/4693
Conjugado HRP
Formulación PBS
Alias de gen EC 3.4.21, EC 3.4.21.117, hK7, hSCCE, kallikrein 7 (chymotryptic, stratum corneum), kallikrein-related peptidase 7, protease, serine, 6, PRSS6, SCCEkallikrein-7, Serine protease 6, signal protein, Stratum corneum chymotryptic enzyme
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant fragment of human Kallikrein 7 protein (around aa 1-200) (exact sequence is proprietary)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5650
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b κ