missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Kallikrein 6/Neurosin Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18206623 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18206623 0.1 mg 0.10 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18206623 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP151939

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Goat Polyclonal Antibody

Kallikrein 6/Neurosin Polyclonal specifically detects Kallikrein 6/Neurosin in Mouse samples. It is validated for Western Blot, Peptide ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Kallikrein 6/Neurosin
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1 - 3 ug/ml, Peptide ELISA Detection limit 1:16000
Formulación Tris saline (20 mM Tris pH 7.3, 150 mM NaCl), 0.5% BSA with 0.02% Sodium Azide
N.º de referencia del gen NP_035307.1
Alias de gen Bssp, EC 3.4.21, EC 3.4.21.-, hK6, kallikrein 6 (neurosin, zyme), kallikrein-6, kallikrein-related peptidase 6, Klk7, neurosin, Protease M, protease, serine, 18, PRSS18, PRSS9MGC9355, Serine protease 18, Serine protease 9, SP59, Zyme
Símbolos de los genes KLK6
Especie del huésped Goat
Inmunógeno Peptide with sequence KEKPGVYTDVCTHIR corresponding to C-Terminus according to Uniprot Mouse NP_035307.1.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cell Biology, Cellular Markers, Cytoskeleton Markers, Endothelial Cell Markers, Extracellular Matrix, Neurodegeneration, Neuroscience, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5653
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at -20C. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.