missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Kallikrein 5 Antibody (KLK5/3844), PE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18689833 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18689833 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18689833

Marca: Novus Biologicals NBP320863PE

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Kallikrein 5 Monoclonal antibody specifically detects Kallikrein 5 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Kallikrein 5
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon KLK5/3844
Conjugado PE
Formulación PBS
Alias de gen EC 3.4.21, EC 3.4.21.4, kallikrein 5, Kallikrein-like protein 2, kallikrein-related peptidase 5, KLKL2, KLK-L2EC 3.4.21.-, SCTEkallikrein-5, Stratum corneum tryptic enzyme
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant fragment of human Kallikrein 5 protein (around aa 36-177) (exact sequence is proprietary)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 25818
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.