missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ Kallikrein 4/Prostase/EMSP1 Antibody (KLK4/8942) [PE], Novus Biologicals™

Código de producto. 30023553 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30023553 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30023553

Marca: Novus Biologicals™ NBP327013PE

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Kallikrein 4/Prostase/EMSP1 Monoclonal antibody specifically detects Kallikrein 4/Prostase/EMSP1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Kallikrein 4/Prostase/EMSP1
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon KLK4/8942
Conjugado PE
Formulación PBS
Alias de gen AI2A1, ARM1, EC 3.4.21, EC 3.4.21.-, EMSP, EMSP1MGC116827, Enamel matrix serine proteinase 1, kallikrein 4 (prostase, enamel matrix, prostate), kallikrein-4, Kallikrein-like protein 1, kallikrein-related peptidase 4, KLK-L1MGC116828, Prostase, PRSS17enamel matrix serine protease 1, PSTSandrogen-regulated message 1, Serine protease 17
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant fragment of human Kallikrein 4/Prostase/EMSP1 protein (around aa 1-200) (exact sequence is proprietary)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, Cancer, Tumor Suppressors
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9622
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.