missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Kallikrein 15 Antibody (MM0429-5Z12), DyLight 488, Novus Biologicals™

Código de producto. 18042119 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18042119 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18042119

Marca: Novus Biologicals NBP211749G

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Kallikrein 15 Monoclonal specifically detects Kallikrein 15 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Kallikrein 15
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon MM0429-5Z12
Conjugado DyLight 488
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen ACO, ACO protease, EC 3.4.21, EC 3.4.21.-, EC 3.4.21.4, HSRNASPH, kallikrein 15, kallikrein-15, kallikrein-like serine protease, kallikrein-related peptidase 15, prostinogen
Símbolos de los genes KLK15
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant Kallikrein 15
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.1 mL
Disciplina de investigación Cancer, Tumor Suppressors
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 55554
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.