missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Kallikrein 13 Antibody (MM0428-5X29), Alexa Fluor™ 750, Novus Biologicals™

Código de producto. 18097778 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18097778 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18097778

Marca: Novus Biologicals NBP211748AF750

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Kallikrein 13 Monoclonal specifically detects Kallikrein 13 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Kallikrein 13
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon MM0428-5X29
Conjugado Alexa Fluor 750
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación 50 mM sodium borate with 0.05% sodium azide
Alias de gen DKFZp586J1923, EC 3.4.21, EC 3.4.21.-, kallikrein 13, Kallikrein-like protein 4, kallikrein-related peptidase 13, KLK-L4kallikrein-13, KLKL4kallikrein-like gene 4
Símbolos de los genes KLK13
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant Kallikrein 13
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.1 mL
Disciplina de investigación Cancer
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 26085.0
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG2
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.