Learn More
Kallikrein 1 Antibody, Novus Biologicals™
Código de producto. 18007483 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
18007483 0.1 mg 0.10 miligramo
1 options
Código de producto. 18007483
Marca: Novus Biologicals NB10057855
Goat Polyclonal Antibody has been used in 2 publications
Kallikrein 1 Polyclonal specifically detects Kallikrein 1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Peptide ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Kallikrein 1
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1 - 3 ug/ml, Peptide ELISA Detection limit 1:2000
Formulación Tris saline (20 mM Tris pH 7.3, 150 mM NaCl), 0.5% BSA with 0.02% Sodium Azide
N.º de referencia del gen NP_002248.1
Alias de gen EC 3.4.21, EC 3.4.21.35, glandular kallikrein 1, hK1, kallikrein 1, kallikrein 1, renal/pancreas/salivary, kallikrein serine protease 1, kallikrein-1, Kidney/pancreas/salivary gland kallikrein, Klk6, KLKR, Tissue kallikrein
Símbolos de los genes KLK1
Especie del huésped Goat
Inmunógeno Peptide with sequence PNDECKKAHVQK corresponding to internal region according to NP_002248.1.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3816
Especificidad de la prueba Cross reacts with Human. Expected from sequence similarity: Mouse, Rat, Pig and Cow.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20C. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
For Research Use Only