missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

K-80003, MedChemExpress

Código de producto. 16490459
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16490459 10 mg 10 miligramos
16402668 5 mg 5 miligramos
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16490459

Marca: Medchem Express HYU00458

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress K-80003 is a potent inhibitor of tRXRα-dependent Akt activation and cancer cell growth.

K-80003 is a potent inhibitor of tRXRα-dependent Akt activation and cancer cell growth.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material K-80003
CAS 1292821-90-9
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H21FO2
Cantidad 10 mg
Sinónimo TX-803
Información de solubilidad DMSO : 30 mg/mL (89.18 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC1=C(C2=CC(F)=CC=C2/C1=C(C3=CC=C(C=C3)C(C)C)/[H])CC(O)=O
Peso molecular (g/mol) 336.4
Formula Weight (peso de la fórmula) 336.4
Porcentaje de pureza 98.02%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.