Learn More
Justrite™ Accesorios para recipientes para colillas de cigarrillo Elite Smokers Cease-Fire
Descripción
- Cable de anclaje: Cable metálico de 91,4 cm que proporciona mayor seguridad o estabilidad en condiciones climáticas adversas
- Candado de latón: Argolla de 4,76 mm (3/16 pulg.) de diámetro interno
- Revestimientos de cestillos: especial, fabricado con aluminio/polipropileno laminado resistente a quemaduras; incluye bridas; encaja en cualquier cestillo de 29,8 × 25,4 cm (An × Al) de tamaño máximo
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Plata |
| Longitud (métrico) | 91,44 cm |
| Cantidad | 1 unidad |
| Incluye | Candado |
| Para utilizar con (equipo) | Recipientes para colillas de cigarrillo Justrite™ Elite Smokers Cease-Fire |
| Longitud (imperial) | 36 in |
| Material | Acero galvanizado |
| Tipo de producto | Kit de cables de anclaje |