Learn More
Justrite™ Recipientes para colillas de cigarrillo Elite™ Smokers Cease-Fire™
Código de producto. p-3822701
Change view
Click to view available options
Color:
Gris frío
Negro azabache
Sierra Tan
Peso (imperial):
10,4 lb
12 lb
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color Peso (imperial) unitSize
12970225 Negro azabache 10,4 lb cada uno
12950225 Gris frío 12 lb cada uno
12960225 Sierra Tan 10,4 lb cada uno
3 options
Código de producto. 12970225
Marca: Justrite™ 268503
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Recoja la antiestética basura de cigarrillos y reduzca el riesgo de incendio
Mantenga la basura de cigarrillos escondida de la vista de forma segura y mejore la imagen de sus instalaciones. El estilo clásico y contemporáneo mejora o complementa cualquier entorno arquitectónico comercial.
  • El recipiente de polietileno sin óxido tiene un diseño autoextinguible que restringe el oxígeno para recoger de forma segura las colillas encendidas
  • La pantalla de acero inoxidable ofrece un área de rapé más grande para cigarrillos y cigarros, con lo que se pierden menos
  • El diseño de entrada limitada evita que basura no deseada obstruya el cuello
  • La abertura cubierta elimina el que se desborde debido a la lluvia
  • Limpieza y mantenimiento sencillos; no se necesitan herramientas ni utensilios
  • El balde de acero galvanizado extraíble contiene miles de colillas
  • Para mayor estabilidad y peso, añada arena y/o utilice un ladrillo en la base de diseño especial
  • Las pestañas de candado integradas admiten un candado opcional para desalentar el acceso no autorizado
  • Para una mayor seguridad y estabilidad en condiciones climáticas adversas, el ojal de sujeción moldeado acepta un cable de metal opcional
Información de órdenes
Dimensions: 30.5 dia. x 96.5Hcm (38 x 12 in. ), Capacity: 15L (4 gal.), Shipping weight: 5kg (10.4 lb.)
Compliance
Conformidad con la ADA. Probado contra incendios y aprobado por FM.
Especificaciones
Capacidad (métrico) 15 L
Certificaciones/conformidad FM, ADA
Capacidad (imperial) 4 gal
Color Negro azabache
Altura (métrico) 96,5 cm
Cantidad 1 unidad
Peso (imperial) 10,4 lb
Peso (métrico) 5 kg
Anchura (métrico) 30,5 cm
Para utilizar con (aplicación) Recogida de colillas de cigarrillos
Anchura (imperial) 12 in
Altura (imperial) 38 in
Material Polietileno
Tipo de producto Receptáculo para colillas de cigarrillo