Learn More
3M™ Kits básicos Jupiter™
Click to view available options
:
Modelo: RTUJUPITER; Tipo de filtro: A2P
Descripción
- Cómodo cinturón de alta descontaminación
- Indicador de caudal de aire y tubo de calibración
- Par de prefiltros y filtros de vapor orgánico y partículas (A2P)
- Ajuste de longitud del tubo de respiración
- Batería de 8 horas recargable (NiMH) y un cargador de batería
Especificaciones
Especificaciones
| Duración de la batería | 8 h |
| Batería, tipo | NiMH |
| Tipo de filtro | A2P |
| Tipo de producto | Kit Jupiter |
| Para utilizar con (aplicación) | Protección contra gases, vapores y partículas, o bien una combinación de contaminantes por filtro utilizado |
| Incluye | Unidad turbo eléctrica, cinta de descontaminación, tubo de calibración e indicador de flujo de aire, 2 filtros A2P, prefiltros, tubo de respiración, batería recargables, cargador de baterías |
| Modelo | JPRTU1 |
| Cantidad | 1 unidad |