Learn More
3M™ Kits básicos Jupiter™
Descripción
- Powered unit
- Pair of Organic Vapour and Particulate (A2P) Filters and Prefilters
- Lightweight adjustable breathing tube
- 8-hour rechargeable battery (NiMH) and a battery charger
Especificaciones
Especificaciones
| Duración de la batería | 8 h |
| Batería, tipo | NiMH |
| Tipo de filtro | Filtro OV/HE |
| Tipo de producto | Respirador reutilizable con media máscara |
| Para utilizar con (aplicación) | Protección contra gases, vapores y partículas, o bien una combinación de contaminantes por filtro utilizado |
| Incluye | Unidad turbo eléctrica, cinta de descontaminación, tubo de calibración e indicador de flujo de aire, 2 filtros A2P, prefiltros, tubo de respiración, batería recargables, cargador de baterías |
| Modelo | RTUJUPITER |
| Cantidad | 1 unidad |