Descripción
JPH4 Polyclonal specifically detects JPH4 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | JPH4 |
| Aplicaciones | Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 1 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 1 μg/mL, ELISA, Immunohistochemistry 2.5 μg/mL, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 20 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 2.5 μg/mL |
| Formulación | PBS with 0.02% Sodium Azide |
| Alias de gen | JP4, JP-4, JPHL1, Junctophilin 4, Junctophilin Like 1, junctophilin-4, Junctophilin-Like 1 Protein, KIAA1831 |
| Símbolos de los genes | JPH4 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Mostrar más |