Learn More
JNK3 Antibody, Novus Biologicals™
Código de producto. 30232415 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
20 microlitros
30232415 100 μL 100 microlitros
30227418 20 μL 20 microlitros
2 options
Código de producto. 30232415
Marca: Novus Biologicals NBP337911100ul
Rabbit Polyclonal Antibody
JNK3 Polyclonal antibody specifically detects JNK3 in Mouse samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno JNK3
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA
Formulación PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Alias de gen c-Jun N-terminal kinase 3, EC 2.7.11, EC 2.7.11.24, JNK3 alpha protein kinase, JNK3A, JNK3FLJ12099, MAP kinase 10, MAP kinase p49 3F12, MAPK 10, MGC50974, mitogen-activated protein kinase 10, p493F12, p54bSAPK, PRKM10FLJ33785, stress activated protein kinase beta, Stress-activated protein kinase JNK3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 175-464 of human JNK3 (NP_620448.1).,, Sequence:, CGIKHLHSAGIIHRDLKPSNIVVKSDCTLKILDFGLARTAGTSFMMTPYVVTRYYRAPEVILGMGYKENVDIWSVGCIMGEMVRHKILFPGRDYIDQWNKVIEQLGTPCPEFMKKLQPTVRNYVENRPKYAGLTFPKLFPDSLFPADSEHNKLKASQARDLLSKMLVIDPAKRISVDDALQHPYINVWYDPAEVEAPPPQIYDKQLDEREHTIEEWKELIYKEVMNSEEKTKNGVVKGQPSPSGAAVNSSESLPPSSSVNDISSMSTDQTLASDTDSSLEASAGPLGCCR
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Immunology, Innate Immunity, Protein Kinase, Wnt Signaling Pathway
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5602
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG