Learn More
JNK Rabbit Recombinant Antibody, Proteintech
Rabbit Recombinant Antibody
129.00€ - 399.00€
Especificaciones
| Antígeno | JNK |
|---|---|
| Clon | 6J16 |
| Concentración | 1000 μg/mL |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Flow Cytometry (Intracellular Staining), ELISA |
| Clasificación | Recombinant Monoclonal |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
30237615
|
Proteintech
81629-1-RR-20UL |
20 μL |
149.00€ 129.00€ / 20 microlitros Ahorro 20.00€ 13% Descuento |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
30234600
|
Proteintech
81629-1-RR-100UL |
100 μL |
439.00€ 399.00€ / 100 microlitros Ahorro 40.00€ 9% Descuento |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
The JNK antibody from Proteintech is a rabbit recombinant antibody generated with recombinant protein of human JNK. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The JNK antibody has been validated for the following applications: WB, IHC, IF/ICC, FC (Intra), ELISA analysis.Especificaciones
| JNK | |
| 1000 μg/mL | |
| Recombinant Monoclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| 5599 | |
| Recombinant Protein | |
| Primary | |
| Store at -20°C. Stable for one year after shipment. |
| 6J16 | |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Flow Cytometry (Intracellular Staining), ELISA | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human, Mouse, Rat | |
| JNK; JNK1; JNK1A2; JNK21B1/2; PRKM8; SAPK1 | |
| IgG | |
| Protein A purification | |
| Recombinant Antibody |