Descripción
The JNK antibody from Proteintech is a rabbit recombinant antibody generated with recombinant protein of human JNK. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The JNK antibody has been validated for the following applications: WB, IHC, IF/ICC, FC (Intra), ELISA analysis.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | JNK |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Flow Cytometry (Intracellular Staining), ELISA |
| Clasificación | Recombinant Monoclonal |
| Clon | 6J16 |
| Concentración | 1000 μg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Símbolos de los genes | JNK; JNK1; JNK1A2; JNK21B1/2; PRKM8; SAPK1 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Recombinant Protein |
| Método de purificación | Protein A purification |
| Mostrar más |