Learn More
JIP1 Antibody (OTI13F10), Novus Biologicals Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
256.00€ - 550.00€
Especificaciones
| Antígeno | JIP1 |
|---|---|
| Clon | OTI13F10 |
| Dilución | Western Blot 1:2000 |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Monoclonal |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
30306141
|
Novus Biologicals
NBP3-45039-100ul |
100 μL |
550.00€
100 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
30306510
|
Novus Biologicals
NBP3-45039-30ul |
30 μL |
256.00€
30 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
JIP1 Monoclonal antibody specifically detects JIP1 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Western BlotEspecificaciones
| JIP1 | |
| Western Blot 1:2000 | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human, Mouse, Rat | |
| C-Jun-amino-terminal kinase-interacting protein 1;IB1;JIP1;JIP-1;MAPK8IP1;PRKM8IP | |
| Full length human recombinant protein of human MAPK8IP1 (NP_005447) produced in HEK293T cell. | |
| Primary | |
| Store at -20 degrees C. Avoid freeze/thaw cycles. |
| OTI13F10 | |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Apoptosis, Signal Transduction | |
| PBS (pH 7.3) 1% BSA, 50% glycerol | |
| 9479 | |
| IgG1 | |
| >95% | |
| Antibody |